2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1649-1G PC1649-250MG
APOSPC1649-1GEA 145 EUR
APOSPC1649-1G APOSPC1649-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Formula: C₆F₄N₂
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075302
Núm. CAS: 16297-07-7