Graphite, fluorinated, polymer
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Carbon monofluoride
PC1649L-1G PC1649L-5G
APOSPC1649L-1GEA 62.5 EUR
APOSPC1649L-1G APOSPC1649L-5G
Graphite, fluorinated, polymer
Graphite, fluorinated, polymer
MW: 31,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135559
Núm. CAS: 51311-17-2