3-Fluoro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1663-1G PC1663-5G
APOSPC1663-1GEA 147 EUR
APOSPC1663-1G APOSPC1663-5G
3-Fluoro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 96%
3-Fluoro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973743
Núm. CAS: 850568-06-8