3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1664-25G PC1664-5G
APOSPC1664-25GEA 377 EUR
APOSPC1664-25G APOSPC1664-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Formula: C₅H₆F₃NO
MW: 153,102 g/mol
Pto. Ebullición: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07784292
Núm. CAS: 272128-06-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III