2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1669-1G PC1669-250MG
APOSPC1669-1GEA 657 EUR
APOSPC1669-1G APOSPC1669-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid 97%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid
Formula: C₅H₄BrF₃O₂
MW: 232.983 g/mol
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998065
Núm. CAS: 885276-60-8