2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1681-1G PC1681-5G
APOSPC1681-1GEA 229 EUR
APOSPC1681-1G APOSPC1681-5G
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 97%
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₇BFNO₄
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659826
Núm. CAS: 850568-64-8