2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1708-1G PC1708-5G PC1708-10G
APOSPC1708-1GEA 36.4 EUR
APOSPC1708-1G APOSPC1708-5G APOSPC1708-10G
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Pto. de fusión: 87 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09864666
Núm. CAS: 443-93-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III