2-Chloro-2,2-difluoroethane-1,1-diol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1728-1G PC1728-5G
APOSPC1728-1GEA 87 EUR
APOSPC1728-1G APOSPC1728-5G
2-Chloro-2,2-difluoroethane-1,1-diol 95%
2-Chloro-2,2-difluoroethane-1,1-diol
Formula: C₂H₃ClF₂O₂
MW: 132,494 g/mol
Densidad: 1,384 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042464
Núm. CAS: 63034-47-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III