3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1787-25G
PC1787-5G
APOSPC1787-25GEA
290
EUR
APOSPC1787-25G
APOSPC1787-5G
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride
Formula:
C₆H₄FNO₄S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024845 Núm. CAS: 349-78-0 |