1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1792-1G PC1792-5G
APOSPC1792-1GEA 236 EUR
APOSPC1792-1G APOSPC1792-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
Formula: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98 °C (760 mm Hg)
Densidad: 1,329 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07784220
Núm. CAS: 378-71-2
UN: 1993
ADR: 3,III