Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC1804-1G PC1804-5G
APOSPC1804-1GEA 224 EUR
APOSPC1804-1G APOSPC1804-5G
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03541053
Núm. CAS: 282540-26-5