2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC1824-1G
PC1824-250MG
APOSPC1824-1GEA
613
EUR
APOSPC1824-1G
APOSPC1824-250MG
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formula:
C₆H₉F₃O₂ Pto. Ebullición: 86…87 °C (6 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09998070 Núm. CAS: 939399-07-2 UN: 3265 ADR: 8,III |