Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl [4-(trifluoromethyl)benzoyl]acetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
PC1854-5G
APOSPC1854-5GEA 94.4 EUR
APOSPC1854-5G
Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Formula: C₁₂H₁₁F₃O₃
MW: 260,209 g/mol
Pto. Ebullición: 248…249 °C
Densidad: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424818
Núm. CAS: 106263-53-0