3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1868-1G PC1868-5G
APOSPC1868-1GEA 151 EUR
APOSPC1868-1G APOSPC1868-5G
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784304
Núm. CAS: 38470-22-3