2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-α,α-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, Bis(trifluoromethyl)(4-chlorophenyl)carbinol, 1-Chloro-4-[perfluoro(2-hydroxyprop-2-yl)]benzene
PC1931B-1G
APOSPC1931B-1GEA 109 EUR
APOSPC1931B-1G
2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 98%
2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula: C₉H₅ClF₆O
MW: 278,579 g/mol
Pto. Ebullición: 189…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041489
Núm. CAS: 2010-63-1