7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1931G-1G PC1931G-5G
APOSPC1931G-1GEA 161 EUR
APOSPC1931G-1G APOSPC1931G-5G
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247,601 g/mol
Pto. de fusión: >280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126367
Núm. CAS: 57124-20-6