(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1967-1G PC1967-250MG
APOSPC1967-1GEA 284 EUR
APOSPC1967-1G APOSPC1967-250MG
(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₀H₆F₄O₃
Pto. Ebullición: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275274
Núm. CAS: 540738-37-2