3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Fluoropyridin-2-yl)hydrazine, 3-Fluoro-2-hydrazinylpyridine
PC1968-1G PC1968-5G PC1968-250MG
APOSPC1968-1GEA 31.9 EUR
APOSPC1968-1G APOSPC1968-5G APOSPC1968-250MG
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆FN₃
MW: 127,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09998071
Núm. CAS: 887266-57-1