Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC19689-1G PC19689-25G PC19689-5G
APOSPC19689-1GEA 94.4 EUR
APOSPC19689-1G APOSPC19689-25G APOSPC19689-5G
Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Methyl 2-fluoropropanoate
Formula: C₄H₇FO₂
Pto. Ebullición: 107…108 °C
Densidad: 1,0806 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972939
Núm. CAS: 2366-56-5
UN: 1993
ADR: 3,III