Aluminium trifluoroacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1976-1G PC1976-5G
APOSPC1976-1GEA 147 EUR
APOSPC1976-1G APOSPC1976-5G
Aluminium trifluoroacetate 97%
Aluminium trifluoroacetate
Formula: Al·3CF₃CO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411227
Núm. CAS: 36554-89-9