3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1990-250MG PC1990-1G
APOSPC1990-250MGEA 174 EUR
APOSPC1990-250MG APOSPC1990-1G
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777110
Núm. CAS: 78068-81-2