5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylaniline, 5-Amino-4-fluoro-o-cresol, 4-Amino-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 2-Fluoro-5-hydroxy-p-toluidine
PC1996-1G PC1996-250MG
APOSPC1996-1GEA 121 EUR
APOSPC1996-1G APOSPC1996-250MG
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol 98%
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972656
Núm. CAS: 122455-85-0