2,4-Dimethylfluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethyl-1-fluorobenzene, 4-Fluoro-m-xylene, 1-Fluoro-2,4-dimethylbenzene
PC1997-25G PC1997-5G PC1997-100G
APOSPC1997-25GEA 145 EUR
APOSPC1997-25G APOSPC1997-5G APOSPC1997-100G
2,4-Dimethylfluorobenzene
2,4-Dimethylfluorobenzene
Formula: C₈H₉F
MW: 124,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060643
Núm. CAS: 452-65-3
UN: 1993
ADR: 3,III