2-(Trifluoromethyl)styrene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1998-1G PC1998-5G
APOSPC1998-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1998-1G APOSPC1998-5G
2-(Trifluoromethyl)styrene
2-(Trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₇F₃
Pto. Ebullición: 61 °C
Densidad: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00035984
Núm. CAS: 395-45-9
EINECS: 206-902-2
UN: 1993
ADR: 3,III