Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200025-1G PC200025-500MG
APOSPC200025-1GEA 183 EUR
APOSPC200025-1G APOSPC200025-500MG
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Formula: C₁₈H₉F₅O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689145
Núm. CAS: 1420537-69-4