1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200026-1G PC200026-500MG
APOSPC200026-1GEA 118 EUR
APOSPC200026-1G APOSPC200026-500MG
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Formula: C₂₀H₄F₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20274437
Núm. CAS: 133921-07-0