5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
PC200027-1G PC200027-500MG
APOSPC200027-1GEA 527 EUR
APOSPC200027-1G APOSPC200027-500MG
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₄BrClF₃N
Pto. de fusión: 88…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689147
Núm. CAS: 1420537-62-7