Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200031-1G PC200031-5G
APOSPC200031-1GEA 270 EUR
APOSPC200031-1G APOSPC200031-5G
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₂₀H₁₇F₃P·CF₃O₃S
Pto. de fusión: 208…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689151
Núm. CAS: 135654-55-6