5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
PC200036-1G PC200036-500MG
APOSPC200036-1GEA 527 EUR
APOSPC200036-1G APOSPC200036-500MG
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₄BrF₃IN
MW: 389.938 g/mol
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689162
Núm. CAS: 1420537-61-6