4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4'-Fluorobenzyl)piperidine
PC200040-1G PC200040-500MG PC200040-5G PC200040-250MG
APOSPC200040-1GEA 165 EUR
APOSPC200040-1G APOSPC200040-500MG APOSPC200040-5G APOSPC200040-250MG
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₆FN
MW: 193,261 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839825
Núm. CAS: 92822-02-1