7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC200044-1G PC200044-500MG
APOSPC200044-1GEA 538 EUR
APOSPC200044-1G APOSPC200044-500MG
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
Formula: C₁₀H₇ClFNO
Número MDL: MFCD18374925
Núm. CAS: 1202006-81-2