N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC200045-1G PC200045-500MG
APOSPC200045-1GEA 336 EUR
APOSPC200045-1G APOSPC200045-500MG
N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
Formula: C₁₆H₁₅FN₄O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689174
Núm. CAS: 864245-86-3