tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200046-1G PC200046-500MG
APOSPC200046-1GEA 538 EUR
APOSPC200046-1G APOSPC200046-500MG
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₈H₂₃F₄NO₄S
MW: 425,438 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20482270
Núm. CAS: 1245784-24-0