6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC200048-1G PC200048-500MG
APOSPC200048-1GEA 336 EUR
APOSPC200048-1G APOSPC200048-500MG
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄FN₃O₂
Pto. de fusión: 169…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483121
Núm. CAS: 1235993-30-2