2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyrimidine
PC200050-1G PC200050-250MG
APOSPC200050-1GEA 26.1 EUR
APOSPC200050-1G APOSPC200050-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formula: C₅H₄ClFN₂S
MW: 178,615 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16876993
Núm. CAS: 87789-51-3