2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzoic acid
PC200051-100G PC200051-25G PC200051-5G
APOSPC200051-100GEA 380 EUR
APOSPC200051-100G APOSPC200051-25G APOSPC200051-5G
2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid 99%
2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid
Formula: C₁₆H₁₁FN₂O₃
MW: 298,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14636678
Núm. CAS: 763114-26-7