Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200052-1G PC200052-500MG
APOSPC200052-1GEA 292 EUR
APOSPC200052-1G APOSPC200052-500MG
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 144…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22550652
Núm. CAS: 1206973-10-5