6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200053-1G PC200053-5G
APOSPC200053-1GEA 391 EUR
APOSPC200053-1G APOSPC200053-5G
6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄FIN₂
MW: 262,023 g/mol
Pto. de fusión: 178…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483025
Núm. CAS: 1219127-01-1