1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200055-1G PC200055-500MG PC200055-5G
APOSPC200055-1GEA 538 EUR
APOSPC200055-1G APOSPC200055-500MG APOSPC200055-5G
1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
Formula: C₁₃H₁₂FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11849774
Núm. CAS: 179064-61-0