2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200057-1G PC200057-500MG
APOSPC200057-1GEA 538 EUR
APOSPC200057-1G APOSPC200057-500MG
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₇H₄ClF₃N₄
MW: 236.582 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23697507
Núm. CAS: 389606-51-3