5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC200060-1G PC200060-500MG
APOSPC200060-1GEA 894 EUR
APOSPC200060-1G APOSPC200060-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈FNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275134
Núm. CAS: 522646-43-1