2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200065-1G PC200065-250MG PC200065-5G
APOSPC200065-1GEA 121 EUR
APOSPC200065-1G APOSPC200065-250MG APOSPC200065-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Formula: C₇H₅ClFIO
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689435
Núm. CAS: 153122-59-9