Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200075-1G PC200075-500MG
APOSPC200075-1GEA 326 EUR
APOSPC200075-1G APOSPC200075-500MG
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₆F₃IN₂O₂
MW: 370,067 g/mol
Pto. de fusión: 158…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24447583
Núm. CAS: 1432895-08-3