1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
PC200078-1G PC200078-500MG
APOSPC200078-1GEA 187 EUR
APOSPC200078-1G APOSPC200078-500MG
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
Formula: C₁₁H₁₂FN₃O
MW: 221,231 g/mol
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24109297
Núm. CAS: 1443291-24-4