1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC200081-1G PC200081-500MG
APOSPC200081-1GEA 242 EUR
APOSPC200081-1G APOSPC200081-500MG
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-one
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-one
Formula: C₁₁H₁₀FN₃O
MW: 219,215 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25368737
Núm. CAS: 1355359-02-2