2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200085-1G PC200085-500MG
APOSPC200085-1GEA 242 EUR
APOSPC200085-1G APOSPC200085-500MG
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 197,998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25368742
Núm. CAS: 1443290-44-5