4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200087-1G PC200087-500MG
APOSPC200087-1GEA 285 EUR
APOSPC200087-1G APOSPC200087-500MG
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂Cl₂F₂N₂
MW: 198,986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25368744
Núm. CAS: 1443290-45-6