Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200094-1G PC200094-500MG PC200094-5G
APOSPC200094-1GEA 106 EUR
APOSPC200094-1G APOSPC200094-500MG APOSPC200094-5G
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate
Formula: C₈H₅BF₃·K
Pto. Ebullición: >125 °C
Pto. de fusión: 250…255 °C
Densidad: >1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052662
Núm. CAS: 485338-93-0