Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200095-1G
PC200095-500MG
APOSPC200095-1GEA
187
EUR
APOSPC200095-1G
APOSPC200095-500MG
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Formula:
C₆H₉BF₃·K MW: 188,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11052661 Núm. CAS: 244301-59-5 |