(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC200099-500MG
PC200099-1G
APOSPC200099-500MGEA
236
EUR
APOSPC200099-500MG
APOSPC200099-1G
(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol 95%
(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formula:
C₆H₇F₃N₂O MW: 180,128 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18262424 Núm. CAS: 1260659-13-9 |